Learn More
Tert-Butanol, puriss. p.a. Reactivo ACS, ≥99,7% (GC), Solstice
Código de producto. 15621710
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
5 litros
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15621710 500 mL Frasco de polietileno 500 ml
15601710 1 L Frasco de polietileno 1 litro
15611710 2.5 L Frasco de polietileno 2.50 litro
15631710 5 L Frasco de polietileno 5 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15621710 Proveedor Honeywell-Riedel-de Haen N.º de proveedor 19460500ML
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Puriss. p.a., reactivo ACS,≥ 99,7 % (GC)
DISOLVENTES DE USO GENERAL ACS
  • solución económica para aplicaciones como HPLC a escala preparativa, limpieza y síntesis orgánica
  • adecuado para aplicaciones menos exigentes, como HPLC isocrática rutinaria
  • variaciones y reducciones trazables a contaminación por disolventes
  • todos los disolventes se prueban para cumplir las especificaciones de uso general de ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-65-0
Fórmula molecular C4H10O
Peso molecular (g/mol) 74.123
Número MDL MFCD00004464
Clave InChI DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butanol, tert-butyl alcohol, 2-methyl-2-propanol, t-butanol, t-butyl hydroxide, 1,1-dimethylethanol, trimethylcarbinol, trimethyl methanol, 2-propanol, 2-methyl, t-butyl alcohol
PubChem CID 6386
ChEBI CHEBI:45895
Nombre IUPAC 2-metilpropan-2-ol
SMILES CC(C)(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tert-Butanol
Punto de fusión de 25 °C
Color Incolora
Densidad 0,775g/mL a 25 °C
Cantidad 500 mL
Límite de explosión 0.08
Temperatura de inflamación 11 °C (51,8 °F)
Punto de ignición 896 °F
Envase Frasco de polietileno
Forma física Líquido
Índice de refracción n20/D 1.387(lit.)
Fórmula lineal (CH3)3COH
Presión de vapor 44mmHg (26 °C), 31 mmHg (20 °C)
Número UN UN1120
Beilstein 906698
Punto de ebullición de 83 °C
Formula Weight (peso de la fórmula) 74,12g/mol
Porcentaje de pureza ≥99,7% (GC)
Grado ACS/Puriss. p.a.