Learn More
Tert-Butanol, puriss. pa Reactivo ACS, ≥ 99,7% (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
Código de producto. 15611710
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
5 litros
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15611710 2.5 L Frasco de polietileno 2.50 litro
15621710 500 mL Frasco de polietileno 500 ml
15601710 1 L Frasco de polietileno 1 litro
15631710 5 L Frasco de polietileno 5 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15611710 Proveedor Honeywell-Riedel-de Haen N.º de proveedor 194602.5L
Solicitar formato a granel o personalizado
Puriss. p.a., reactivo ACS,≥ 99,7 % (GC)
DISOLVENTES DE USO GENERAL ACS
  • solución económica para aplicaciones como HPLC a escala preparativa, limpieza y síntesis orgánica
  • adecuado para aplicaciones menos exigentes, como HPLC isocrática rutinaria
  • variaciones y reducciones trazables a contaminación por disolventes
  • todos los disolventes se prueban para cumplir las especificaciones de uso general de ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-65-0
Fórmula molecular C4H10O
Peso molecular (g/mol) 74.123
Número MDL MFCD00004464
Clave InChI DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butanol, tert-butyl alcohol, 2-methyl-2-propanol, t-butanol, t-butyl hydroxide, 1,1-dimethylethanol, trimethylcarbinol, trimethyl methanol, 2-propanol, 2-methyl, t-butyl alcohol
PubChem CID 6386
ChEBI CHEBI:45895
Nombre IUPAC 2-metilpropan-2-ol
SMILES CC(C)(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tert-Butanol
Punto de fusión 25°C
Color Incolora
Densidad 0.775g/mL at 25°C
Cantidad 2.5 L
Límite de explosión 0.08
Temperatura de inflamación 11°C (51.8°F)
Punto de ignición 896°F
Envase Frasco de polietileno
Forma física Líquido
Índice de refracción n20/D 1.387(lit.)
Fórmula lineal (CH3)3COH
Presión de vapor 44mmHg (26°C), 31mmHg (20°C)
Número UN UN1120
Beilstein 906698
Punto de ebullición 83°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.12g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.7% (GC)
Grado ACS/Puriss. p.a.