Learn More
Tert-Butanol, puriss. p.a. Reactivo ACS, ≥99,7% (GC), Solstice
Código de producto. 15601710
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
5 litros
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15601710 1 L Frasco de polietileno 1 litro
15621710 500 mL Frasco de polietileno 500 ml
15611710 2.5 L Frasco de polietileno 2.50 litro
15631710 5 L Frasco de polietileno 5 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15601710 Proveedor Honeywell-Riedel-de Haen N.º de proveedor 194601L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    70.00€
    18.88€ / 1 litros
    Ahorro 51.12€
    73% Descuento
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Puriss. p.a., reactivo ACS,≥ 99,7 % (GC)
DISOLVENTES DE USO GENERAL ACS
  • solución económica para aplicaciones como HPLC a escala preparativa, limpieza y síntesis orgánica
  • adecuado para aplicaciones menos exigentes, como HPLC isocrática rutinaria
  • variaciones y reducciones trazables a contaminación por disolventes
  • todos los disolventes se prueban para cumplir las especificaciones de uso general de ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-65-0
Fórmula molecular C4H10O
Peso molecular (g/mol) 74.123
Número MDL MFCD00004464
Clave InChI DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butanol, tert-butyl alcohol, 2-methyl-2-propanol, t-butanol, t-butyl hydroxide, 1,1-dimethylethanol, trimethylcarbinol, trimethyl methanol, 2-propanol, 2-methyl, t-butyl alcohol
PubChem CID 6386
ChEBI CHEBI:45895
Nombre IUPAC 2-metilpropan-2-ol
SMILES CC(C)(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tert-Butanol
Punto de fusión de 25 °C
Color Incolora
Densidad 0,775g/mL a 25 °C
Cantidad 1 L
Límite de explosión 0.08
Temperatura de inflamación 11 °C (51,8 °F)
Punto de ignición 896 °F
Envase Frasco de polietileno
Forma física Líquido
Índice de refracción n20/D 1.387(lit.)
Fórmula lineal (CH3)3COH
Presión de vapor 44mmHg (26 °C), 31 mmHg (20 °C)
Número UN UN1120
Beilstein 906698
Punto de ebullición de 83 °C
Formula Weight (peso de la fórmula) 74,12g/mol
Porcentaje de pureza ≥99,7% (GC)
Grado ACS/Puriss. p.a.
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • tert-Butanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-methylpropan-2-ol;tert-butyl alcohol