Learn More
Tert-Butanol, Honeywell™
Código de producto. 15622510 Tienda Solstice Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
1L
Código de producto.
15622510 1L
1 options
Código de producto. 15622510 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 241271L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tert-Butanol
CAS 75-65-0
Densidad 0.775g/mL at 25°C
Cantidad 1 L
Límite de explosión 0.08
Temperatura de inflamación 11°C (51.8°F)
Punto de ignición 896°F
Fórmula molecular C4H10O
Fórmula lineal (CH3)3COH
Presión de vapor 31mmHg (20°C), 44mmHg (26°C)
Número MDL MFCD00004464
Número UN 1120
Beilstein 906698
Sinónimo tert-butanol, tert-butyl alcohol, 2-methyl-2-propanol, t-butanol, t-butyl hydroxide, 1,1-dimethylethanol, trimethylcarbinol, trimethyl methanol, 2-propanol, 2-methyl, t-butyl alcohol
Clave InChI DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)O
Nombre IUPAC 2-metilpropan-2-ol
Peso molecular (g/mol) 74.123
PubChem CID 6386
ChEBI CHEBI:45895
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.12g/mol
Porcentaje de pureza ≥99% (GC)
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • tert-Butanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.