Learn More
tert-Butanol, ACS Reagent, ≥99.0%, Honeywell Riedel-de Haën™
Código de producto. 15605090
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2 L
20 L
Envase:
Glass Bottle
Lata de acero inoxidable
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
1 litro
2 litros
20 litros
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15605090 500 mL Glass Bottle 500 ml
15665080 1 L Poly Bottle 1 litro
15695080 2 L Glass Bottle 2 litros
15685080 20 L Lata de acero inoxidable 20 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15605090 Proveedor Honeywell-Riedel-de Haen N.º de proveedor 360538500ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Reactivo ACS, ≥99,0%
DISOLVENTES DE USO GENERAL ACS
  • solución económica para aplicaciones como HPLC a escala preparativa, limpieza y síntesis orgánica
  • adecuado para aplicaciones menos exigentes, como HPLC isocrática rutinaria
  • variaciones y reducciones trazables a contaminación por disolventes
  • todos los disolventes se prueban para cumplir las especificaciones de uso general de ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-65-0
Fórmula molecular C4H10O
Peso molecular (g/mol) 74.123
Número MDL MFCD00004464
Clave InChI DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butanol, tert-butyl alcohol, 2-methyl-2-propanol, t-butanol, t-butyl hydroxide, 1,1-dimethylethanol, trimethylcarbinol, trimethyl methanol, 2-propanol, 2-methyl, t-butyl alcohol
PubChem CID 6386
ChEBI CHEBI:45895
Nombre IUPAC 2-metilpropan-2-ol
SMILES CC(C)(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butanol
Punto de fusión 23°C to 26°C
Densidad 0.775g/mL at 25°C
Cantidad 500 mL
Límite de explosión 0.08
Temperatura de inflamación 11°C (51.8°F)
Punto de ignición 896°F
Envase Glass Bottle
Forma física Líquido
Índice de refracción n20/D 1.387
Fórmula lineal (CH3)3COH
Presión de vapor 44mmHg (26°C), 31mmHg (20°C)
Número UN UN1120
Beilstein 906698
Punto de ebullición 83°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.12g/mol
Porcentaje de pureza ≥99%