Learn More
terc-butanol 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | tert.-Butanol |
| CAS | 75-65-0 |
| Nombres de analitos o componentes | tert.-Butanol |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C4 H10 O |
| Concentración | 100 μg/ml |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | 2-Propanol, 2-methyl-, tert-Butyl alcohol (8CI), 2-Methyl-2-propanol, 1,1-Dimethylethanol, Trimethylcarbinol, Trimethylmethanol, t-Butanol, t-Butanol, tert-Butanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H10O/c1-4(2,3)5/h5H,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)O |
| Mostrar más |