Learn More
terc-butanotiol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | tert.-Butanethiol |
| CAS | 75-66-1 |
| Fórmula molecular | C4 H10 S |
| Cantidad | 250 mL |
| Sinónimo | 2-Propanethiol, 2-methyl- (8CI, 9CI, ACI), 2-Methyl-2-propanethiol (ACI), 1,1-Dimethylethanethiol, 2-Isobutanethiol, t-Butanethiol, t-Butylmercaptan, t-Butylthiol, TBM, tert-Butanethiol, tert-Butyl mercaptan, tert-Butylthiol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H10S/c1-4(2,3)5/h5H,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)S |
| Nombre IUPAC | 2-metilpropano-2-tiol |
| Peso molecular (g/mol) | 90.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 90.0503 |