Learn More
terc-amiltiol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | tert-Amylthiol |
| CAS | 1679-09-0 |
| Fórmula molecular | C5H12S |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 1,1-Dimethyl-1-propanethiol, 2-Ethyl-2-propanethiol, 2-Methyl-2-butanethiol, NSC 229571, NSC 60251, tert-Amyl mercaptan, tert-Pentyl mercaptan |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H12S/c1-4-5(2,3)6/h6H,4H2,1-3H3 |
| SMILES | SC(C)(C)CC |
| Nombre IUPAC | 2-metilbutano-2-tiol |
| Peso molecular (g/mol) | 104.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 104.07 |