Learn More
tert-Amylamine, 98%, ACROS Organics™
Product Code. 10082130 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Envase:
Glass bottle
Unit Size:
100 ml
Product Code. Cantidad Envase unitSize
10082130 100 mL Glass bottle 100 ml
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10082130 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 175611000
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Specifications
Nombre del producto químico o material tert-Amylamine
Nombre de nota 98%
CAS 594-39-8
Color Marrón a Amarillo
Densidad 0.7460g/mL
Punto de ebullición 77.0°C
Temperatura de inflamación −1°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C5H13N
Fórmula lineal C2H5C(CH3)2NH2
Índice de refracción 1.3986 to 1.4006
Número MDL MFCD00008056
Cantidad 100 mL
Gravedad específica 0.746
Sinónimo tert-amylamine, tert-pentylamine, 2-butanamine, 2-methyl, t-amylamine, 1,1-dimethylpropylamine, 2-methyl-2-butylamine, 2-amino-2-methylbutane, 2-methyl-butan-2-amine, 1,1-dimethyl-1-propylamine, t-pentylamine
Clave InChI GELMWIVBBPAMIO-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCC(C)(C)N
Nombre IUPAC 2-metilbutan-2-amina
Peso molecular (g/mol) 87.166
PubChem CID 68986
ChEBI CHEBI:84236
Formula Weight (peso de la fórmula) 87.15
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Liquid