Learn More
Thermo Scientific Chemicals Caldo Terrific Broth
Código de producto. p-7076529
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11366959 100 g 100 g
11376959 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11366959 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor H26824.22
Añadir a la cesta
Terrific broth is a nutritionally rich medium for the growth of bacteria and used to promote strain maintenance, cloning, and protein expression.
Terrific Broth (TB) is used with glycerol in cultivating recombinant strains of Escherichia coli. Terrific Broth II is a rich nutrient media for propagation of Escherichia coli for purposes of strain maintenance, cloning, protein expression. It is certified for plasmid and other bacterial cultures in liquid medium. Higher cell densities are achieved using Terrific Broth in comparison to traditional LB Broth.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
• Terrific Broth es un medio nutricional constituido principalmente por peptona, extracto de levadura, glicerol (como fuente de carbono), aminoácidos y vitaminas solubles en agua
Aplicación
• Terrific Broth es un medio altamente enriquecido que se utiliza con glicerol para cultivar bacterias, como Escherichia coli y cepas recombinantes
•El medio de Terrific Broth se usa comúnmente para mantener cepas bacterianas, para clonación y para expresión de proteínas
•Es un medio certificado para plásmidos y otros cultivos bacterianos en un medio líquido
• Con este medio se obtiene una mayor densidad celular en comparación con el caldo LB tradicional
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulario Polvo
Tipo de empaquetado Frasco de vidrio
Cantidad 100 g
Sensibilidad Higroscópico; sensible a la humedad