Learn More
Gibco™ Caldo Terrific Broth
Código de producto. 11632139 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Unit Size:
1000 ml
Product Code. Cantidad Unit Size
11632139 1 L 1000 ml
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11632139 Supplier Gibco™ Supplier No. A1374301
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
View all promotions
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Caldo Terrific Broth
El caldo de cultivo Gibco™ Terrific Broth es un medio de crecimiento líquido listo para usar que se utiliza para el cultivo de bacterias. Nuestro caldo de cultivo Gibco™ Terrific Broth esterilizado mediante filtración se puede usar para casi todas las aplicaciones de investigación que requieran un paso de cultivo bacteriano líquido, como la expresión proteica, la clonación y la expansión.
  • Medios microbiológicos Gibco™
  • Formatos líquidos cómodos y listos para su uso
  • Disponible en tamaño de un litro
    Fórmula del caldo de cultivo Terrific Broth
    El caldo de cultivo Broth Terrific es un medio bacteriano nutricionalmente rico para el crecimiento y el mantenimiento de una alta densidad de cepas recombinantes de Escherichia coli (E. coli).
    Formulación por litro:
    11,8 g   de triptona
    23,6 g   de extracto de levadura
    9,4 g   de fosfato de hidrógeno dipotásico
    2,2 g   de fosfato de dihidrógeno de potasio
    4 ml   de glicerol (0,4 %)
    Listo para usar en frascos optimizados para medios Gibco™
    Cada frasco de caldo de cultivo Gibco™ se esteriliza mediante filtración y está listo para su uso en frascos ergonómicos para medios Gibco™ con aberturas en ángulo para facilitar el pipeteo.
    Para uso exclusivo en investigación. No diseñado para uso diagnóstico o terapéutico en humanos ni en animales.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifications
    Contenido y almacenamiento Un litro de caldo de cultivo Terrific Broth, líquido; almacenar a temperatura ambiente
    Tipo de medios TB
    Método de preparación Listo para utilizar
    Tipo de producto Media Broth
    Esterilidad Estéril
    Clase de organismo diana E. coli
    Cantidad 1 L
    Condiciones de envío Temperatura ambiente
    Especie Escherichia coli