Learn More
3M™ Nomad™ Estera de entrada de tráfico medio Terra 6050
Código de producto. 17158720
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
152 x 91,4 cm
610 x 91,4 cm
180 x 122 cm
610 x 122 cm
Color:
Azul
Gris
Marrón
Negro
Rojo
Tamaño de la unidad:
1 rollo
cada uno
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Color unitSize
17158720 152 x 91,4 cm Gris 1 rollo
17198720 180 x 122 cm Gris 1 rollo
17168720 610 x 122 cm Rojo 1 rollo
17178730 610 x 91,4 cm Negro 1 rollo
17158730 610 x 91,4 cm Azul cada uno
17168730 610 x 91,4 cm Marrón 1 rollo
17188720 610 x 91,4 cm Gris cada uno
17198730 610 x 122 cm Negro 1 rollo
17108730 610 x 122 cm Azul 1 rollo
17148730 610 x 122 cm Marrón 1 rollo
17178740 610 x 122 cm Gris 1 rollo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Código de producto. 17158720 Proveedor 3M™ Nomad™ N.º de proveedor 7100116693
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Esta estera de vinilo con refuerzo es adecuada para aplicaciones de tráfico medio y en interiores. La estructura de rizos de vinilo resistentes atrapa, retiene y oculta la suciedad/arena para que las superficies permanezcan ordenadas y limpias.
  • Alfombrilla de primer paso para una eliminación eficaz de la suciedad
  • Adecuado para volúmenes de tráfico medio
  • Recoge y evita que entre suciedad en el edificio
  • Retiene y oculta la arena y la suciedad, de modo que la superficie permanece limpia y ordenada
  • El refuerzo de espuma reduce el arrastre y, junto con los rollos, proporciona una amortiguación adicional para aumentar la comodidad
  • Instalación sencilla
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Dimensiones (L x An) 152 x 91,4 cm
Para utilizar con (aplicación) Zonas de tráfico medio
Grosor (métrico) 11 mm
Color Gris
Longitud (métrico) 152 cm
Material Vinilo
Tipo Estera de entrada
Anchura (métrico) 91,4 cm