Learn More
Terpinoleno 1000 μg/ml en isopropanol, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30319706
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30319706 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30319706 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREGA09010042IP
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Terpinolene
CAS 586-62-9
Nombres de analitos o componentes Terpinolene
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C10 H16
Concentración 1000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Cyclohexene, 1-methyl-4-(1-methylethylidene)-, p-Mentha-1,4(8)-diene (8CI), 1-Methyl-4-(1-methylethylidene)cyclohexene, 4-Isopropylidene-1-methylcyclohexene, Isoterpinene, Nofmer TP, Terpinolen, Terpinolene, α-Terpinolene, Δ-Terpinene
Fórmula InChI InChI=1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4H,5-7H2,1-3H3
SMILES CC(=C1CCC(=CC1)C)C
Nombre IUPAC 1-metil-4-propan-2-ilidenociclohexeno
Solvent or Matrix Isopropanol
Peso molecular (g/mol) 136.23
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.1252 g/mol