Learn More
Terpineol, puro, isómeros mixtos, Fisher Chemical
Código de producto. 10102500 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ML
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10102500 500 mL 500 ML
1 options
Código de producto. 10102500 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor T/0420/08
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 8000-41-7
Punto de fusión 31°C
Color Blanco
Punto de ebullición 214°C
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C10H18O
Número MDL MFCD00001557,MFCD00166983
Cantidad 500 mL
Sinónimo alpha-terpineol, terpineol, p-menth-1-en-8-ol, 2-4-methylcyclohex-3-en-1-yl propan-2-ol, dl-alpha-terpineol, 1-p-menthen-8-ol, 1-menthene-8-ol, terpineol schlechthin, carvomenthenol, terpenol
Clave InChI WUOACPNHFRMFPN-UHFFFAOYNA-N
SMILES CC1=CCC(CC1)C(C)(C)O
Nombre IUPAC 2-(4-metilciclohex-3-en-1-il)propan-2-ol
Peso molecular (g/mol) 154.25
PubChem CID 17100
ChEBI CHEBI:22469
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.125g/mol
Forma física Sólido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Terpineol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.