Learn More
Terpineol (mezcla de isómeros) 100 μg/ml en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30317942
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30317942 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30317942 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA17322340ME100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Terpineol
CAS 8000-41-7
Nombres de analitos o componentes Terpineol
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C10H18O
Concentración 100 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Alpha Jax, Terpineol 318, Terpineol C, Terpineol LW;
Fórmula InChI InChI=1S/3C10H18O/c1-8-4-6-9(7-5-8)10(2,3)11;2*1-8(2)9-4-6-10(3,11)7-5-9/h4,9,11H,5-7H2,1-3H3;11H,4-7H2,1-3H3;9,11H,1,4-7H2,2-3H3
SMILES CC1=CCC(C(O)(C)C)CC1.CC2(O)CCC(C(C)=C)CC2.CC(CC/3)(O)CCC3=C(C)\C
Nombre IUPAC 1-metil-4-(prop-1-en-2-il)ciclohexan-1-ol--1-metil-4-(propan-2-ilideno)ciclohexan-1-ol--2-(4-metilciclohex-3-en-1-il)propan-2-ol (1/1/1)
Solvent or Matrix Metanol
Peso molecular (g/mol) 154.25
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 154,14 g/mol