Learn More
Terpineol, isómeros mixtos, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15466618
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2.5 L
Tamaño de la unidad:
2.50 litro
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15466618 2.5 L 2.50 litro
15456618 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15466618 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60146.K4
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 8000-41-7 | C10H18O | 154.25 g/mol
Terpineol is used in perfumes, cosmetics and flavorings. It is also used in the chemical industries and personal-domestic use. It acts as a cleaning and washing agent, disinfectant, food additive and odor agent. It finds applications in fragrance compositions, disinfectants, polishes and various household cleaning products. It is also used as high-grade solvent and deodorizer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El Terpineol se utiliza en perfumes, cosméticos y aromas. También se usa en las industrias químicas y el uso personal y doméstico. Actúa como agente de limpieza y lavado, desinfectante, aditivo alimentario y agente de olores. Se aplica en composiciones de fragancias, desinfectantes, pulidores y varios productos de limpieza para el hogar. También se utiliza como desodorante y disolvente de alto grado.
Solubilidad
Miscible con disolventes orgánicos. Ligeramente miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 8000-41-7
Fórmula molecular C10H18O
Peso molecular (g/mol) 154.25
Número MDL MFCD00001557,MFCD00166983
Clave InChI WUOACPNHFRMFPN-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo alpha-terpineol, terpineol, p-menth-1-en-8-ol, 2-4-methylcyclohex-3-en-1-yl propan-2-ol, dl-alpha-terpineol, 1-p-menthen-8-ol, 1-menthene-8-ol, terpineol schlechthin, carvomenthenol, terpenol
PubChem CID 17100
ChEBI CHEBI:22469
Nombre IUPAC 2-(4-metilciclohex-3-en-1-il)propan-2-ol
SMILES CC1=CCC(CC1)C(C)(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Terpineol
Nombre de nota mixed isomers
Punto de fusión 28°C to 36°C
Densidad 0.934
Punto de ebullición 213°C to 218°C
Temperatura de inflamación 91°C (196°F)
Índice de refracción 1.484
Cantidad 2.5 L
Información de solubilidad Miscible with organic solvents. Slightly miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.25
Porcentaje de pureza 98%