Learn More
α-Terpineol, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10175790 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
2.5 kg
Tamaño de la unidad:
2.50 KG
25 GR
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10175790 25 g 25 GR
10073430 500 g 500 GR
15214704 2.5 kg 2.50 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10175790 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 301610250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    31.25€
    25.65€ / 25 g
    Ahorro 5.60€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 98-55-5 | C10H18O | 154.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98-55-5
Fórmula molecular C10H18O
Peso molecular (g/mol) 154.25
Número MDL MFCD00001557
Clave InChI WUOACPNHFRMFPN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo alpha-terpineol, terpineol, p-menth-1-en-8-ol, 2-4-methylcyclohex-3-en-1-yl propan-2-ol, dl-alpha-terpineol, 1-p-menthen-8-ol, 1-menthene-8-ol, terpineol schlechthin, carvomenthenol, terpenol
PubChem CID 17100
ChEBI CHEBI:22469
Nombre IUPAC 2-(4-metilciclohex-3-en-1-il)propan-2-ol
SMILES CC1=CCC(CC1)C(C)(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material α-Terpineol
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 97.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 31.0°C to 34.0°C
Color Incolora
Densidad 0.9370g/mL
Punto de ebullición 214.0°C to 224.0°C
Temperatura de inflamación 90°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4800 to 1.4830
Cantidad 25 g
Beilstein 06,II,66
Índice Merck 15,9313
Gravedad específica 0.937
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in organic solvents , diethyl ether,, ethanol, benzene, propylene glycol
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.25
Porcentaje de pureza 97+%
Forma física Líquido después derretirse