Learn More
Terpineol (>90%), TRC
Código de producto. 30138470
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30138470 5 g 5 g
30137889 25 g 25 g
30005266 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138470 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT1166255G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 8000-41-7
Fórmula molecular C10H18O
Peso molecular (g/mol) 154.25
Sinónimo Terpineol, Alpha Jax, Terpineol 318, Terpineol C, Terpineol LW
Nombre IUPAC 1-metil-4-(prop-1-en-2-il)ciclohexan-1-ol--1-metil-4-(propan-2-ilideno)cyclohexan-1-ol--2-(4-methylcyclohex-3-en-1-yl)propan-2-ol (1/1/1)
SMILES CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]1(C)C(=O)C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Terpineol
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/3C10H18O/c1-8-4-6-9(7-5-8)10(2,3)11;2*1-8(2)9-4-6-10(3,11)7-5-9/h4,9,11H,5-7H2,1-3H3;11H,4-7H2,1-3H3;9,11H,1,4-7H2,2-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.14