Learn More
Hidrato de terpina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Terpin Hydrate |
| CAS | 2451-01-6 |
| Fórmula molecular | C10 H20 O2 . H2O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | cis-4-Hydroxy-alpha,alpha,4-trimethylcyclohexanemethanol monohydrate, p-Menthane-1,8-diol monohydrate, Terpin hydrate, Terpin monohydrate, Terpinene hydrate, Terpinol hydrate, cis-Terpin hydrate, cis-p-Methane-1,8-diol monohydrate, cis-p-Menthane-1,8-diol monohydrate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H20O2.H2O/c1-9(2,11)8-4-6-10(3,12)7-5-8;/h8,11-12H,4-7H2,1-3H3;1H2/t8-,10+; |
| SMILES | O.CC(C)(O)[C@@H]1CC[C@](C)(O)CC1 |
| Nombre IUPAC | 4-(2-hidroxipropan-2-il)-1-metilciclohexan-1-ol;hidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 190.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 190.1569 |