Learn More
Terpin hydrate, MedChemExpress
Código de producto. 16442309
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
16442309 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16442309 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1063
MedChemExpress Terpin hydrate is an expectorant, commonly used to loosen mucus in patients presenting with acute or chronic bronchitis, and related conditions.
Terpin hydrate is an expectorant, commonly used to loosen mucus in patients presenting with acute or chronic bronchitis, and related conditions.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Terpin hydrate
CAS 2451-01-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H22O3
Cantidad 1 g
Sinónimo Terpin monohydrate cis-Terpin hydrate
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (525.54 mM) ∣H2O : 1 mg/mL (5.26 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O[C@]1(C)CC[C@H](C(C)(C)O)CC1.O
Peso molecular (g/mol) 190.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.28
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation