Learn More
TerpiMix 1 2500 μg/ml en isopropanol, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (-)-Verbenone∣(+)-Borneol∣(+)-Fenchone∣(+)-Fenchyl Alcohol∣(1S)-(+)-3-Carene∣1-Methyl-2-isopropylbenzene∣4-Cymene∣4-Thujanol∣Acetic Acid-Octyl Ester∣alpha-(-)-Thujone∣alpha-Terpinene∣alpha-Terpineol∣beta-Ocimene∣beta-Pinene∣Camphene∣DL-alpha-Pinene∣DL-Linalool∣Eucalyptol (1,8-Cineole)∣gamma-Terpinene∣Myrcene∣Sabinene∣Terpinolene |
| CAS | 1196-01-6, 464-43-7, 4695-62-9, 2-9-2217, 498-15-7, 527-84-4 |
| Nombres de analitos o componentes | (-)-Verbenone∣(+)-Borneol∣(+)-Fenchone∣(+)-Fenchyl Alcohol∣(1S)-(+)-3-Carene∣1-Methyl-2-isopropylbenzene∣4-Cymene∣4-Thujanol∣Acetic Acid-Octyl Ester∣alpha-(-)-Thujone∣alpha-Terpinene∣alpha-Terpineol∣beta-Ocimene∣beta-Pinene∣Camphene∣DL-alpha-Pinene∣DL-Linalool∣Eucalyptol (1,8-Cineole)∣gamma-Terpinene∣Myrcene∣Sabinene∣Terpinolene |
| Condiciones de envío | +20°C |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Isopropanol |
| Cantidad | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | (-)-Verbenone 2500 μg/mL∣(+)-Borneol 2500 μg/mL∣(+)-Fenchone 2500 μg/mL∣(+)-Fenchyl Alcohol 2500 μg/mL∣(1S)-(+)-3-Carene 2500 μg/mL∣1-Methyl-2-isopropylbenzene 2500 μg/mL∣4-Cymene 2500 μg/mL∣4-Thujanol 2500 μg/mL∣Acetic Acid-Octyl Ester 2500 μg/mL∣alpha-(-)-Thujone 2500 μg/mL∣alpha-Terpinene 2500 μg/mL∣alpha-Terpineol 2500 μg/mL∣beta-Ocimene 2500 μg/mL∣beta-Pinene 2500 μg/mL∣Camphene 2500 μg/mL∣DL-alpha-Pinene 2500 μg/mL∣DL-Linalool 2500 μg/mL∣Eucalyptol (1,8-Cineole) 2500 μg/mL∣gamma-Terpinene 2500 μg/mL∣Myrcene 2500 μg/mL∣Sabinene 2500 μg/mL∣Terpinolene 2500 μg/mL |