Learn More
Terphenyllin, MedChemExpress
Descripción
Terphenyllin is a naturally abundant p-terphenyl metabolite isolated from the coral derived fungus Aspergillus candidus, has significant α-glucosidase inhibitory activity.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Terphenyllin |
| CAS | 52452-60-5 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C20H18O5 |
| Cantidad | 10 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 83.33 mg/mL (246.28 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | OC1=CC=C(C=C1)C2=C(C(O)=C(C(OC)=C2)C3=CC=C(C=C3)O)OC |
| Peso molecular (g/mol) | 338.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 338.35 |
| Mostrar más |