Learn More
Terfenilo hidrogenado, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Terphenyl Hydrogenated |
| CAS | 61788-32-7 |
| Fórmula molecular | C18 H22 |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H22/c1-3-7-15(8-4-1)17-11-13-18(14-12-17)16-9-5-2-6-10-16/h1,3,5,9,11-16H,2,4,6-8,10H2 |
| SMILES | C1CC=CC(C1)c2ccc(cc2)C3CCC=CC3 |
| Nombre IUPAC | 1-ciclohex-2-en-1-il-4-ciclohex-3-en-1-il-benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 238.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 238.1722 |