Learn More
Mezcla de terpenos 2 2500 μg/ml en hexano, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (-)-alpha-Cedrene∣(-)-Fenchone∣(+)-Borneol∣(+)-Fenchyl Alcohol∣(+)-Limonene∣4-Thujanol∣alpha-Humulene∣alpha-Terpinene∣beta-Pinene∣DL-alpha-Pinene∣gamma-Terpinene∣Geraniol∣Guaiol∣R-(+)-Pulegone∣Sabinene∣Terpineol∣Terpinolene∣trans-Nerolidol |
| CAS | 469-61-4, 7787-20-4, 464-43-7, 2-9-2217, 5989-27-5, 546-79-2 |
| Nombres de analitos o componentes | (-)-alpha-Cedrene∣(-)-Fenchone∣(+)-Borneol∣(+)-Fenchyl Alcohol∣(+)-Limonene∣4-Thujanol∣alpha-Humulene∣alpha-Terpinene∣beta-Pinene∣DL-alpha-Pinene∣gamma-Terpinene∣Geraniol∣Guaiol∣R-(+)-Pulegone∣Sabinene∣Terpineol∣Terpinolene∣trans-Nerolidol |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Hexane |
| Industry Type | Food Testing |
| Cantidad | 5 x 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | (-)-alpha-Cedrene 2500 μg/mL∣(-)-Fenchone 2500 μg/mL∣(+)-Borneol 2500 μg/mL∣(+)-Fenchyl Alcohol 2500 μg/mL∣(+)-Limonene 2500 μg/mL∣4-Thujanol 2500 μg/mL∣alpha-Humulene 2500 μg/mL∣alpha-Terpinene 2500 μg/mL∣beta-Pinene 2500 μg/mL∣DL-alpha-Pinene 2500 μg/mL∣gamma-Terpinene 2500 μg/mL∣Geraniol 2500 μg/mL∣Guaiol 2500 μg/mL∣R-(+)-Pulegone 2500 μg/mL∣Sabinene 2500 μg/mL∣Terpineol 2500 μg/mL∣Terpinolene 2500 μg/mL∣trans-Nerolidol 2500 μg/mL |