Learn More
Mezcla de terpenos 2 100 μg/ml en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (-)-alpha-Cedrene∣(-)-Borneol∣(-)-Fenchone∣(+)-Borneol∣(+)-Camphor∣(+)-Fenchyl Alcohol∣(+)-Limonene∣(1S)-(-)-Camphor∣4-Thujanol∣alpha-Humulene∣alpha-Terpinene∣beta-Pinene∣DL-alpha-Pinene∣gamma-Terpinene∣Geraniol∣Guaiol∣R-(+)-Pulegone∣Sabinene∣Terpineol∣Terpinolene∣trans-Nerolidol |
| CAS | 469-61-4, 464-45-9, 7787-20-4, 464-43-7, 464-49-3, 2-9-2217 |
| Nombres de analitos o componentes | (-)-alpha-Cedrene∣(-)-Borneol∣(-)-Fenchone∣(+)-Borneol∣(+)-Camphor∣(+)-Fenchyl Alcohol∣(+)-Limonene∣(1S)-(-)-Camphor∣4-Thujanol∣alpha-Humulene∣alpha-Terpinene∣beta-Pinene∣DL-alpha-Pinene∣gamma-Terpinene∣Geraniol∣Guaiol∣R-(+)-Pulegone∣Sabinene∣Terpineol∣Terpinolene∣trans-Nerolidol |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Methanol |
| Cantidad | 5 x 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | (-)-alpha-Cedrene 100 μg/mL∣(-)-Borneol 100 μg/mL∣(-)-Fenchone 100 μg/mL∣(+)-Borneol 100 μg/mL∣(+)-Camphor 100 μg/mL∣(+)-Fenchyl Alcohol 100 μg/mL∣(+)-Limonene 100 μg/mL∣(1S)-(-)-Camphor 100 μg/mL∣4-Thujanol 100 μg/mL∣alpha-Humulene 100 μg/mL∣alpha-Terpinene 100 μg/mL∣beta-Pinene 100 μg/mL∣DL-alpha-Pinene 100 μg/mL∣gamma-Terpinene 100 μg/mL∣Geraniol 100 μg/mL∣Guaiol 100 μg/mL∣R-(+)-Pulegone 100 μg/mL∣Sabinene 100 μg/mL∣Terpineol 100 μg/mL∣Terpinolene 100 μg/mL∣trans-Nerolidol 100 μg/mL |