Learn More
Mezcla de terpenos 1 2500 μg/ml en hexano, Dr. Ehrenstorfer
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | (-)-Isopulegol∣(-)-Trans-Caryophyllene∣(1S)-(+)-3-Carene∣4-Cymene∣alpha-(-)-Bisabolol∣alpha-Farnesene∣alpha-Phellandrene∣beta-Ocimene∣Camphene∣Caryophyllene Oxide∣Cedrol∣cis-Nerolidol∣DL-Camphor∣DL-Linalool∣Eucalyptol (1,8-Cineole)∣Geranyl Acetate∣Isoborneol∣Menthol Racemic∣Myrcene∣Nerol∣Valencene |
| CAS | 89-79-2, 87-44-5, 498-15-7, 99-87-6, 23089-26-1, 502-61-4 |
| Nombres de analitos o componentes | (-)-Isopulegol∣(-)-Trans-Caryophyllene∣(1S)-(+)-3-Carene∣4-Cymene∣alpha-(-)-Bisabolol∣alpha-Farnesene∣alpha-Phellandrene∣beta-Ocimene∣Camphene∣Caryophyllene Oxide∣Cedrol∣cis-Nerolidol∣DL-Camphor∣DL-Linalool∣Eucalyptol (1,8-Cineole)∣Geranyl Acetate∣Isoborneol∣Menthol Racemic∣Myrcene∣Nerol∣Valencene |
| Condiciones de envío | +20°C |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | n-Hexane |
| Cantidad | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | (-)-Isopulegol 2500 μg/mL∣(-)-Trans-Caryophyllene 2500 μg/mL∣(1S)-(+)-3-Carene 2500 μg/mL∣4-Cymene 2500 μg/mL∣alpha-(-)-Bisabolol 2500 μg/mL∣alpha-Farnesene 2500 μg/mL∣alpha-Phellandrene 2500 μg/mL∣beta-Ocimene 2500 μg/mL∣Camphene 2500 μg/mL∣Caryophyllene Oxide 2500 μg/mL∣Cedrol 2500 μg/mL∣cis-Nerolidol 2500 μg/mL∣DL-Camphor 2500 μg/mL∣DL-Linalool 2500 μg/mL∣Eucalyptol (1,8-Cineole) 2500 μg/mL∣Geranyl Acetate 2500 μg/mL∣Isoborneol 2500 μg/mL∣Menthol Racemic 2500 μg/mL∣Myrcene 2500 μg/mL∣Nerol 2500 μg/mL∣Valencene 2500 μg/mL |