Learn More
Mezcla de terpenos 1 100 μg/ml en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30320516
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Unit Size:
1 ml
Product Code. Cantidad Unit Size
30320516 1 mL 1 ml
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30320516 Supplier Dr. Ehrenstorfer Supplier No. DREGA09000272ME
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-01-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
CAS 89-79-2, 87-44-5, 4695-62-9, 498-15-7, 23089-26-1, 502-61-4
Cantidad 1 mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Disolvente o matriz Metanol