Learn More
Clorhidrato de teroxaleno, LoGiCal
Código de producto. 30459038
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30459038 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30459038 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3317.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Teroxalene Hydrochloride
CAS 3845-22-5
Nombres de analitos o componentes Teroxalene Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C28 H41 Cl N2 O . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Piperazine, 1-(3-chloro-4-methylphenyl)-4-[6-[4-(1,1-dimethylpropyl)phenoxy]hexyl]-, hydrochloride (1:1), Piperazine, 1-(3-chloro-4-methylphenyl)-4-[6-[4-(1,1-dimethylpropyl)phenoxy]hexyl]-, monohydrochloride (9CI), Piperazine, 1-(3-chloro-p-tolyl)-4-[6-(p-tert-pentylphenoxy)hexyl]-, monohydrochloride (8CI), A 16612, Teroxalene hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C28H41ClN2O.ClH/c1-5-28(3,4)24-11-14-26(15-12-24)32-21-9-7-6-8-16-30-17-19-31(20-18-30)25-13-10-23(2)27(29)22-25;/h10-15,22H,5-9,16-21H2,1-4H3;1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.CCC(C)(C)c1ccc(OCCCCCCN2CCN(CC2)c3ccc(C)c(Cl)c3)cc1
Nombre IUPAC 1-(3-cloro-4-metilfenil)-4-[6-[4-(2-metilbutan-2-il)fenoxi]hexil]piperazina;clorhidrato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 493.55
Cantidad 5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 492.2674 g/mol