Learn More
Clorhidrato de ternidazol (TRC)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ternidazole Hydrochloride |
| CAS | 70028-95-4 |
| Fórmula molecular | C7 H11 N3 O3 . Cl H |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 2-methyl-5-nitro-1H-Imidazole-1-propanol hydrochloride (1:1), 1H-Imidazole-1-propanol, 2-methyl-5-nitro-, monohydrochloride (9CI), Imidazole-1-propanol, 2-methyl-5-nitro-, hydrochloride (7CI), 1-(3-Hydroxypropyl)-2-methyl-5-nitroimidazole hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H11N3O3.ClH/c1-6-8-5-7(10(12)13)9(6)3-2-4-11;/h5,11H,2-4H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.Cc1ncc([N+](=O)[O-])n1CCCO |
| Nombre IUPAC | 3-(2-metil-5-nitroimidazol-1-il)propán-1-ol; Cloruro |
| Peso molecular (g/mol) | 221.64 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 221.0567 |