Learn More
Clorhidrato de ternidazol-d6 (> 90%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ternidazole-d6 Hydrochloride |
| CAS | 1346599-62-9 |
| Fórmula molecular | C7H6D6ClN3O3 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 2-Methyl-5-nitro-1H-imidazole-1-propanol-d6 Hydrochloride, 1-(3-Hydroxypropyl-d6)-2-methyl-5-nitroimidazole Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H11N3O3.ClH/c1-6-8-5-7(10(12)13)9(6)3-2-4-11;/h5,11H,2-4H2,1H3;1H/i2D2,3D2,4D2; |
| SMILES | [2H]C(C([2H])([2H])C([2H])([2H])O)([2H])N1C([N+]([O-])=O)=CN=C1C.Cl |
| Nombre IUPAC | Clorhidrato de 3-(2-metil-5-nitro-1H-imidazol-1-il)propan-1,1,2,2,3,3-d6-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 227.68 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 227.09 |