Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ternidazol, 97 % %
Código de producto. 15763457 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15763457 250 mg 250 miligramos
15753457 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15763457 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 461952500
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1077-93-6
Fórmula molecular C7H11N3O3
Peso molecular (g/mol) 185.18
Clave InChI DUOHVNSMLSPTMI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ternidazole, unii-4n8r018qb0, 1-3-hydroxypropyl-2-methyl-5-nitro-1h-imidazole, 3-2-methyl-5-nitroimidazol-1-yl propan-1-ol, ternidazol, ternidazolum, ternidazole inn, ternidazol inn-spanish, ternidazolum inn-latin
PubChem CID 68944
Nombre IUPAC 3-(2-metil-5-nitroimidazol-1-il)propan-1-ol
SMILES CC1=NC=C(N1CCCO)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ternidazole
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.18
Porcentaje de pureza 97%