Learn More
Liebisch™ Evaporador con bloque de calentamiento fijo
Código de producto. 10361212
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
Ambiente hasta 200 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) Tamaño de la unidad
10361212 Ambiente hasta 200 °C cada uno
1 options
Código de producto. 10361212 Proveedor Liebisch™ N.º de proveedor 56006101
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Termostato de bloque metálico combinado con un depósito de válvulas multiplex patentadas para operaciones de evaporación superiores. El evaporador Liebisch™ con bloque de calentamiento fijo puede evaporar varias muestras bajo aireación dirigida.
  • Termostato de bloque metálico/válvula multiplex de altura ajustable
  • Agujas Luer de acero inoxidable intercambiables con conexiones de enchufe.
  • el depósito de válvulas se puede girar hacia los lados para facilitar la carga de muestras
Especificaciones
Tensión 230 V
Intervalo de temperatura (métrico) Ambiente hasta 200 °C
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 260 x 180 x 135 mm