Learn More
Terizidona, TRC
Código de producto. 30007536
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30007536 25 mg 25 miligramos
30004879 1 g 1 g
30005810 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30007536 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT11550025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25683-71-0
Fórmula molecular C14H14N4O4
Peso molecular (g/mol) 302.29
Sinónimo 3-Isoxazolidinone, 4,4'-[1,4-phenylenebis(methylidynenitrilo)]bis-, 3-Isoxazolidinone, 4,4'-[p-phenylenebis(methylidynenitrilo)]di- (7CI,8CI), 4,4'-[1,4-Phenylenebis(methylidynenitrilo)]bis[3-isoxazolidinone], B 2360, Terivalidin, Terizidon, Terizidone
Nombre IUPAC 4-[(E)-[4-[(E)-(3-oxo-1,2-oxazolidina-4-il)iminometil]fenil]metilideneamino]-1,2-oxazolidina-3-una
SMILES O=C1NOCC1\N=C\c2ccc(\C=N\C3CONC3=O)cc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Terizidone
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H14N4O4/c19-13-11(7-21-17-13)15-5-9-1-2-10(4-3-9)6-16-12-8-22-18-14(12)20/h1-6,11-12H,7-8H2,(H,17,19)(H,18,20)/b15-5+,16-6+
Formula Weight (peso de la fórmula) 302.1015