Learn More
MedChemExpress Teriparatide
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 96.42% |
| CAS | 52232-67-4 |
| Contenido y almacenamiento | Sealed storage, away from moisture and light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light) |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-programmed cell death |
| Peso molecular | 4117.72 g/mol |
| Tipo de producto | Reference compound |
| Cantidad | 10 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | H2O : 100 mg/mL (24.29 mM∣Need ultrasonic) |
| Sinónimo | Human parathyroid hormone-(1-34)∣ hPTH (1-34) |