Learn More
MedChemExpress Teriparatide
Código de producto. 16482619
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16482619 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 16482619 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYP0059
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Teriparatide (Human parathyroid hormone-(1-34)) is a PHT agonist. Teriparatide (Human parathyroid hormone-(1-34)) can be used for osteoporosis research.
Especificaciones
Pureza 96.42%
CAS 52232-67-4
Contenido y almacenamiento Sealed storage, away from moisture and light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light)
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Peso molecular 4117.72 g/mol
Tipo de producto Reference compound
Cantidad 1 mg
Condiciones de envío Room temperature
Solubilidad H2O : 100 mg/mL (24.29 mM∣Need ultrasonic)
Sinónimo Human parathyroid hormone-(1-34)∣ hPTH (1-34)