Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Teriflunomida |
| Cantidad | 1 g |
| Punto de fusión | de 229,0 °C |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 270,21 |
| Clave InChI | UTNUDOFZCWSZMS-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CC(O)=C(C#N)C(=O)NC1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | 2-cyano-3-hydroxy-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]but-2-enamide |
| Peso molecular (g/mol) | 270.21 |