Learn More
Tergitol NP-10 (Grado Técnico), TRC
Código de producto. 30456991
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30456991 100 mL 100 ml
30454482 250 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30456991 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT548815100ML
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 127087-87-0
SMILES O=C(COCC([CPG-Icaa])=O)OC(COC(C1=CC=C(OC)C=C1)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=C(OC)C=C3)COC4=C5CCCN6C5=C(CCC6)C=C4/N=N/C7=C(OC)C=C(/N=N/C8=CC=C([N+]([O-])=O)C=C8)C(OC)=C7
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tergitol NP-10 (Technical Grade)
Cantidad 100 mL