Learn More
Terfuboxón, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Terbufos-oxon |
| CAS | 56070-14-5 |
| Fórmula molecular | C9 H21 O3 P S2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Phosphorothioic acid','S-[[(1,1-dimethylethyl)thio]methyl] O,O-diethyl ester, O,O-Diethyl S-(tert-butylthio)methyl phosphorothioate, Terbufos oxon, Terbufoxon |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H21O3PS2/c1-6-11-13(10,12-7-2)15-8-14-9(3,4)5/h6-8H2,1-5H3 |
| SMILES | CCOP(=O)(OCC)SCSC(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | 2-(dietoxifosforilsulfanilmetilsulfanil)-2-metilpropano |
| Peso molecular (g/mol) | 272.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 272.067 |