Learn More
R&D Systems™ Terfenadine
Descripción
Histamine H1 receptor antagonist. Also blocks KV11.1 (hERG) and Kir6 (KATP) channels (IC50 values are 204 nM and 1.2 μM respectively). Inhibits the delayed rectifier K+ current (IKr) in guinea pig ventricular myocytes (IC50 = 50 nM). Activity prolongs QT and induces Torsades de pointes (TdP); cardiotoxic in vivo.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Terfenadine |
| CAS | 50679-08-8 |
| Cantidad | 50 mg |
| Línea de productos | Tocris |
| Fórmula molecular | C32H41NO2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 471.67 |
| Pureza | >98% |
| Peso molecular | 471.69 |