Learn More
Terfenadina, Mikromol™
Código de producto. 17970856
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17970856 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 17970856 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0055.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Terfenadina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Terfenadine
CAS 50679-08-8
Nombres de analitos o componentes Terfenadine
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C32 H41 N O2
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Terfenadine
Fórmula InChI InChI=1S/C32H41NO2/c1-31(2,3)26-18-16-25(17-19-26)30(34)15-10-22-33-23-20-29(21-24-33)32(35,27-11-6-4-7-12-27)28-13-8-5-9-14-28/h4-9,11-14,16-19,29-30,34-35H,10,15,20-24H2,1-3H3
SMILES CC(C)(C)c1ccc(cc1)C(O)CCCN2CCC(CC2)C(O)(c3ccccc3)c4ccccc4
Nombre IUPAC 1-(4-terc-butilfenil)-4-[4-[hidroxi(difenil)metil]piperidin-1-il]butan-1-ol
Peso molecular (g/mol) 471.67
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 471,3137 g/mol