Learn More
Terfenadine, MedChemExpress
Código de producto. 16408676
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16408676 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16408676 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1193
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
MedChemExpress Terfenadine ((±)-Terfenadine) is a potent open-channel blocker of hERG with an IC50 of 204 nM. Terfenadine, an H1 histamine receptor antagonist, acts as a potent apoptosis inducer in melanoma cells through modulation of Ca2+ homeostasis. Terfenadine induces ROS-dependent apoptosis, simultaneously activates Caspase-4, -2, -9.
Terfenadine ((±)-Terfenadine) is a potent open-channel blocker of hERG with an IC50 of 204 nM. Terfenadine, an H1 histamine receptor antagonist, acts as a potent apoptosis inducer in melanoma cells through modulation of Ca2+ homeostasis. Terfenadine induces ROS-dependent apoptosis, simultaneously activates Caspase-4, -2, -9.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Terfenadine
CAS 50679-08-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C32H41NO2
Cantidad 100 mg
Sinónimo (±)-Terfenadine MDL-991
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (106.01 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES OC(C1=CC=C(C(C)(C)C)C=C1)CCCN2CCC(C(C3=CC=CC=C3)(O)C4=CC=CC=C4)CC2
Peso molecular (g/mol) 471.67
Formula Weight (peso de la fórmula) 471.67
Porcentaje de pureza 99.86%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death