Learn More
Terfenadina EP Impureza J, Mikromol™
Descripción
Terfenadina EP Impureza J
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 1-[(4RS)-4-[4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl]-4-hydroxybutyl]-piperidine-4-carboxylate |
| CAS | 100499-85-2 |
| Nombres de analitos o componentes | Ethyl 1-[(4RS)-4-[4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl]-4-hydroxybutyl]-piperidine-4-carboxylate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C22 H35 N O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Ethyl 1-[(4RS)-4-[4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl]-4-hydroxybutyl]-piperidine-4-carboxylate, Terfenadine Imp. J (EP), Terfenadine Impurity J |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H35NO3/c1-5-26-21(25)18-12-15-23(16-13-18)14-6-7-20(24)17-8-10-19(11-9-17)22(2,3)4/h8-11,18,20,24H,5-7,12-16H2,1-4H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C1CCN(CCCC(O)c2ccc(cc2)C(C)(C)C)CC1 |
| Nombre IUPAC | 1-[4-(4-terc-butilfenil)-4-hidroxibutil]piperidina-4-carboxilato de etilo |
| Mostrar más |