Learn More
Terfenadina EP Impureza H, Mikromol™
Código de producto. 30460003
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30460003 4 x 25 mg -
30049235 100 mg 100 miligramos
30052220 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30460003 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0055.1000254AMP
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Terfenadina EP Impureza H, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nombre del producto químico o material (1-(4-(4-(1,1-Dimethylethyl)-phenyl)butyl)piperidin-4-yl)diphenylmethanol
CAS 147158-67-6
Nombres de analitos o componentes (1-(4-(4-(1,1-Dimethylethyl)-phenyl)butyl)piperidin-4-yl)diphenylmethanol
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C32 H41 N O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo [1-[4-[4-(1,1-Dimethylethyl)-phenyl]butyl]piperidin-4-yl]diphenylmethanol, Terfenadine Imp. H (EP), Terfenadine Impurity H
Fórmula InChI InChI=1S/C32H41NO/c1-31(2,3)27-19-17-26(18-20-27)12-10-11-23-33-24-21-30(22-25-33)32(34,28-13-6-4-7-14-28)29-15-8-5-9-16-29/h4-9,13-20,30,34H,10-12,21-25H2,1-3H3
Tipo de solución Neat
SMILES CC(C)(C)c1ccc(CCCCN2CCC(CC2)C(O)(c3ccccc3)c4ccccc4)cc1
Nombre IUPAC [1-[4-(4-terc-butilfenil)butil]piperidin-4-il]-difenilmetanol
Peso molecular (g/mol) 455.67
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 455.3188 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.