Learn More
Terfenadina EP Impureza H, Mikromol™
Descripción
Terfenadina EP Impureza H
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (1-(4-(4-(1,1-Dimethylethyl)-phenyl)butyl)piperidin-4-yl)diphenylmethanol |
| CAS | 147158-67-6 |
| Nombres de analitos o componentes | (1-(4-(4-(1,1-Dimethylethyl)-phenyl)butyl)piperidin-4-yl)diphenylmethanol |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C32 H41 N O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | [1-[4-[4-(1,1-Dimethylethyl)-phenyl]butyl]piperidin-4-yl]diphenylmethanol, Terfenadine Imp. H (EP), Terfenadine Impurity H |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C32H41NO/c1-31(2,3)27-19-17-26(18-20-27)12-10-11-23-33-24-21-30(22-25-33)32(34,28-13-6-4-7-14-28)29-15-8-5-9-16-29/h4-9,13-20,30,34H,10-12,21-25H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)c1ccc(CCCCN2CCC(CC2)C(O)(c3ccccc3)c4ccccc4)cc1 |
| Nombre IUPAC | [1-[4-(4-terc-butilfenil)butil]piperidin-4-il]-difenilmetanol |
| Mostrar más |