Learn More
Terfenadina-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Terfenadine-d3 |
| CAS | 192584-82-0 |
| Fórmula molecular | C32 D3 H38 N O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C32H41NO2/c1-31(2,3)26-18-16-25(17-19-26)30(34)15-10-22-33-23-20-29(21-24-33)32(35,27-11-6-4-7-12-27)28-13-8-5-9-14-28/h4-9,11-14,16-19,29-30,34-35H,10,15,20-24H2,1-3H3/i15D2,30D |
| SMILES | [2H]C([2H])(CCN1CCC(CC1)C(O)(c2ccccc2)c3ccccc3)C([2H])(O)c4ccc(cc4)C(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | 1-(4-terc-butilfenil)-1,2,2-trideuterio-4-[4-[hidroxi(difenil)metil]piperidin-1-il]butan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 474.692 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 474.333 |