Learn More
Abnova™ TERF2 293T Cell Transient Overexpression Lysate (Denatured)
Código de producto. 16121322
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μl
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
16121322 100 μl 100 microlitros
1 options
Código de producto. 16121322 Proveedor Abnova™ N.º de proveedor H00007014T01.100uL
Human overexpression lysate
Especificaciones
Línea de células 293T
Para utilizar con (aplicación) Western Blot
Descripción TERF2 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured)
N.º de referencia del gen BC024890
Peso molecular Theoretical M.W. 28.3kDa
Plásmido pCMV-TERF2 full-length
Pruebas de control de calidad Transient overexpression cell lysate was tested with anti-TERF2 antibody (Mfr. No. H00007014-B01) by Western Blot.
Cantidad 100 μl
Tampón de almacenamiento Tampón de muestra 1X (Tris-HCl 50 mM, SDS al 2 %, glicerol al 10 %, 2-mercaptoetanol 300 mM, azul de bromofenol al 0,01 %)
Especie del huésped Human
Contenido y almacenamiento Almacenar a -80°C. Dividir para evitar repetir la congelación y descongelación.