Learn More
Cloruro de tereftaloilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Terephthaloyl Chloride |
| CAS | 100-20-9 |
| Fórmula molecular | C8H4Cl2O2 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 1,4-Benzenedicarbonyl Dichloride, 1,4-Benzenedicarbonyl Chloride, 1,4-Bis(chlorocarbonyl)benzene, 1,4-Di(chlorocarbonyl)benzene, Benzene 1,4-Dicarboxylic Acid Dichloride, NSC 41885, Terephthalic Acid Chloride, Terephthalic Acid Dichloride, Terephthalic Dichloride, Terephthaloyl Dichloride, p-Phenylenedicarbonyl Dichloride, p-Phthaloyl Chloride, p-Phthaloyl Dichloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H4Cl2O2/c9-7(11)5-1-2-6(4-3-5)8(10)12/h1-4H |
| SMILES | ClC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)Cl |
| Nombre IUPAC | cloruro de benceno-1,4-dicarbonilo |
| Peso molecular (g/mol) | 203.02 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 201.9588 |