Learn More
Cloruro de tereftaloilo, TRC
Código de producto. 30420953
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30420953 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30420953 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT11250550G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Terephthaloyl Chloride
CAS 100-20-9
Fórmula molecular C8H4Cl2O2
Cantidad 50 g
Sinónimo 1,4-Benzenedicarbonyl Dichloride, 1,4-Benzenedicarbonyl Chloride, 1,4-Bis(chlorocarbonyl)benzene, 1,4-Di(chlorocarbonyl)benzene, Benzene 1,4-Dicarboxylic Acid Dichloride, NSC 41885, Terephthalic Acid Chloride, Terephthalic Acid Dichloride, Terephthalic Dichloride, Terephthaloyl Dichloride, p-Phenylenedicarbonyl Dichloride, p-Phthaloyl Chloride, p-Phthaloyl Dichloride
Fórmula InChI InChI=1S/C8H4Cl2O2/c9-7(11)5-1-2-6(4-3-5)8(10)12/h1-4H
SMILES ClC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)Cl
Nombre IUPAC cloruro de benceno-1,4-dicarbonilo
Peso molecular (g/mol) 203.02
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.9588