Learn More
Ácido tereftálico-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Terephthalic acid ring-d4 |
| CAS | 60088-54-2 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C8 2H4 H2 O4 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 1,4-Benzene-2,3,5,6-d4-dicarboxylic acid (9CI','ACI), Terephthalic-d4 acid (6CI), 2,3,5,6-Tetradeuterioterephthalic acid, Terephthalic-2,3,5,6-d4 acid, Terephthalic-2,3,5,6-D4 acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H6O4/c9-7(10)5-1-2-6(4-3-5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12)/i1D,2D,3D,4D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c(C(=O)O)c([2H])c([2H])c1C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2,3,5,6-tetradeuteriotereftálico |
| Peso molecular (g/mol) | 170.16 |
| Mostrar más |