Learn More
Ácido tereftálico, TRC
Código de producto. 30003559
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30003559 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30003559 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT1125005G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Terephthalic acid
CAS 100-21-0
Fórmula molecular C8 H6 O4
Cantidad 5 g
Sinónimo Terephthalic Acid, 1,4-Benzenedicarboxylic acid, Terephthalic acid (7CI,8CI), 1,4-Dicarboxybenzene, 4-Carboxybenzoic acid, Amoco TA 33, NSC 36973, QTA, S-LOP, TA 33LP, TPA, TPA (terephthalic acid), WR 16262, p-Benzenedicarboxylic acid, p-Carboxybenzoic acid, p-Dicarboxybenzene, p-Phthalic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C8H6O4/c9-7(10)5-1-2-6(4-3-5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12)
SMILES OC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido tereftálico
Peso molecular (g/mol) 166.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.0266